Learn More
2-bromonaphtalène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
34.80€ - 457.00€
Identifiants chimiques
CAS 580-13-2
Formule moléculaire C10H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 207.07
Numéro MDL MFCD00004051
Clé InChI APSMUYYLXZULMS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11372
Nom IUPAC 2-bromonaphthalene
SMILES BrC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11478166
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15300.06
5 g
34.80€
5g
11488166
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15300.14
25 g
113.00€
25g
11498166
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15300.22
100 g
457.00€
100g
Description
Description
2-Bromonaphthalene is used as a raw material in the preparation of biaryls through Suzuki cross coupling reaction. Further, it plays a vital role in the preparation of dyes. It is also used to study potential tumorigenicity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromonaphtalène est utilisé comme matière première dans la préparation des biaryles par la réaction de couplage croisé de Suzuki. De plus, il joue un rôle vital dans la préparation des colorants. Il est également utilisé pour étudier la tumorigénicité potentielle.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
580-13-2
207.07
APSMUYYLXZULMS-UHFFFAOYSA-N
2-bromonaphthalene
C10H7Br
MFCD00004051
11372
BrC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
2-Bromonaphthalene
53°C to 57°C
281°C to 282°C
Odorless
MFCD00004051
14,1426
Slightly soluble in water.
BrC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
207.07
207.08
580-13-2
1.605
112°C (233°F)
C10H7Br
1858110
naphthalene, 2-bromo, 2-naphthyl bromide, 2-bromo-naphthalene, beta-bromonaphthalene, beta-naphthyl bromide, .beta.-bromonaphthalene, unii-syu33i753n, naphthalene,2-bromo, .beta.-naphthyl bromide, pbn-2
APSMUYYLXZULMS-UHFFFAOYSA-N
2-bromonaphthalene
11372
≥98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H319
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P330-P501c
H302-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 209-452-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante