Learn More
2-bromonaphtalène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11488166
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
2-Bromonaphthalene is used as a raw material in the preparation of biaryls through Suzuki cross coupling reaction. Further, it plays a vital role in the preparation of dyes. It is also used to study potential tumorigenicity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromonaphtalène est utilisé comme matière première dans la préparation des biaryles par la réaction de couplage croisé de Suzuki. De plus, il joue un rôle vital dans la préparation des colorants. Il est également utilisé pour étudier la tumorigénicité potentielle.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 580-13-2
Formule moléculaire C10H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 207.07
Numéro MDL MFCD00004051
Clé InChI APSMUYYLXZULMS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11372
Nom IUPAC 2-bromonaphtalène
SMILES BrC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromonaphthalene
Point de fusion 53°C to 57°C
Densité 1.605
Point d’ébullition 281°C to 282°C
Point d’éclair 112°C (233°F)
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 1858110
Merck Index 14,1426
Synonyme naphthalene, 2-bromo, 2-naphthyl bromide, 2-bromo-naphthalene, beta-bromonaphthalene, beta-naphthyl bromide, .beta.-bromonaphthalene, unii-syu33i753n, naphthalene,2-bromo, .beta.-naphthyl bromide, pbn-2
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 207.08
Pourcentage de pureté ≥98%