Learn More
2-(bromométhyl)-1,3-benzothiazole, 95 %, Thermo Scientific™
26.60€ - 236.57€
Identifiants chimiques
CAS 106086-78-6
Formule moléculaire C8H6BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 228.107
Clé InChI WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole
CID PubChem 2776258
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Quantité Conditionnement Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantité Conditionnement Preis Menge & Verfügbarkeit  
10571642
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Thermo Scientific
CC06008CB
250 mg Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10069201
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Thermo Scientific
CC06008DA
1 g Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10431474
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Thermo Scientific Maybridge
CC06008DE
5 g Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
106086-78-6
228.107
2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole
2-(bromométhyl)-1,3-benzothiazole
C8H6BrNS
WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
2776258
C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr
Spezifikation
2-(Bromomethyl)-1, 3-benzothiazole
95%
2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole
C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr
228.107
228.11
106086-78-6
C8H6BrNS
WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
2-(bromométhyl)-1,3-benzothiazole
2776258
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate