Learn More
2-(bromométhyl)-1,3-benzothiazole, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Amber Glass Bottle
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(Bromomethyl)-1, 3-benzothiazole |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 228.11 |
Pourcentage de pureté | 95% |