Learn More
Acétate de 2-bromométhyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
10.50€ - 78.40€
Identifiants chimiques
CAS | 927-68-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H7BrO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 167.00 |
Numéro MDL | MFCD00000235 |
Clé InChI | RGHQKFQZGLKBCF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bromoethyl acetate, 1-acetoxy-2-bromoethane, 2-bromoethylacetate, ethanol, 2-bromo-, acetate, 1-bromo-2-acetoxyethane, acetic acid 2-bromoethyl ester, unii-nrz256o7qb, ethanol, 2-bromo-, 1-acetate, beta-bromoethyl acetate, nrz256o7qb |
CID PubChem | 13564 |
Nom IUPAC | acétate de 2-bromoéthyle |
SMILES | CC(=O)OCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10646270
|
Thermo Scientific Acros
160090050 |
5 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10048139
|
Thermo Scientific Acros
160090250 |
25 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10493340
|
Thermo Scientific Acros
160091000 |
100 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
927-68-4 | |
167.00 | |
RGHQKFQZGLKBCF-UHFFFAOYSA-N | |
13564 | |
CC(=O)OCCBr |
C4H7BrO2 | |
MFCD00000235 | |
bromoethyl acetate, 1-acetoxy-2-bromoethane, 2-bromoethylacetate, ethanol, 2-bromo-, acetate, 1-bromo-2-acetoxyethane, acetic acid 2-bromoethyl ester, unii-nrz256o7qb, ethanol, 2-bromo-, 1-acetate, beta-bromoethyl acetate, nrz256o7qb | |
acétate de 2-bromoéthyle |
Spécification
2-Bromoethyl acetate | |
96.0 | |
-13.8°C | |
1.5100g/mL | |
71°C | |
96% min. (GC) | |
CH3CO2CH2CH2Br | |
MFCD00000235 | |
bromoethyl acetate, 1-acetoxy-2-bromoethane, 2-bromoethylacetate, ethanol, 2-bromo-, acetate, 1-bromo-2-acetoxyethane, acetic acid 2-bromoethyl ester, unii-nrz256o7qb, ethanol, 2-bromo-, 1-acetate, beta-bromoethyl acetate, nrz256o7qb | |
CC(=O)OCCBr | |
167.00 | |
167 | |
Liquide |
927-68-4 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
160.0°C to 162.0°C | |
Authentic | |
C4H7BrO2 | |
1.4547 | |
1.51 | |
RGHQKFQZGLKBCF-UHFFFAOYSA-N | |
acétate de 2-bromoéthyle | |
13564 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 213-159-8
- 2-Bromoethyl acetate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.