Learn More
Acétate de 2-bromométhyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10048139
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 927-68-4
Formule moléculaire C4H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.00
Numéro MDL MFCD00000235
Clé InChI RGHQKFQZGLKBCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoethyl acetate, 1-acetoxy-2-bromoethane, 2-bromoethylacetate, ethanol, 2-bromo-, acetate, 1-bromo-2-acetoxyethane, acetic acid 2-bromoethyl ester, unii-nrz256o7qb, ethanol, 2-bromo-, 1-acetate, beta-bromoethyl acetate, nrz256o7qb
CID PubChem 13564
Nom IUPAC 2-bromoethyl acetate
SMILES CC(=O)OCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoethyl acetate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -13.8°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.5100g/mL
Point d’ébullition 160.0°C to 162.0°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2CH2CH2Br
Indice de réfraction 1.4547
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.51
Poids de la formule 167
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromoethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.