Learn More
(2 -bromoéthoxy)-tert-butyldiméthylsilane, 98 %, stab. avec carbonate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
31.25€ - 101.51€
Identifiants chimiques
CAS | 86864-60-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H19BrOSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 239.228 |
Numéro MDL | MFCD00209550 |
Clé InChI | JBKINHFZTVLNEM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromoethoxy-tert-butyldimethylsilane, 2-bromoethoxy tert-butyl dimethylsilane, 2-bromoethoxy-t-butyl dimethylsilane, 2-t-butyldimethylsiloxy ethylbromide, 2-bromoethoxy-t-butyldimethylsilane, 2-bromo-ethoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 2-bromoethoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, brch2ch2otbs |
CID PubChem | 3608067 |
Nom IUPAC | 2-bromoéthoxy-tert-butyl-diméthylsilane |
SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15472786
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56594.03 |
1 g | N/A | ||||||
15482786
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56594.06 |
5 g |
101.51€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
86864-60-0 | |
239.228 | |
JBKINHFZTVLNEM-UHFFFAOYSA-N | |
3608067 | |
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCBr |
C8H19BrOSi | |
MFCD00209550 | |
2-bromoethoxy-tert-butyldimethylsilane, 2-bromoethoxy tert-butyl dimethylsilane, 2-bromoethoxy-t-butyl dimethylsilane, 2-t-butyldimethylsiloxy ethylbromide, 2-bromoethoxy-t-butyldimethylsilane, 2-bromo-ethoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 2-bromoethoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, brch2ch2otbs | |
2-bromoéthoxy-tert-butyl-diméthylsilane |
Spécification
120°C (100mmHg) | |
Stabilized with sodium carbonate | |
Incolore | |
C8H19BrOSi | |
73°C (163°F) | |
JBKINHFZTVLNEM-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromoéthoxy-tert-butyl-diméthylsilane | |
3608067 | |
98% | |
1.115 g/mL |
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane | |
86864-60-0 | |
Liquide | |
MFCD00209550 | |
2-bromoethoxy-tert-butyldimethylsilane, 2-bromoethoxy tert-butyl dimethylsilane, 2-bromoethoxy-t-butyl dimethylsilane, 2-t-butyldimethylsiloxy ethylbromide, 2-bromoethoxy-t-butyldimethylsilane, 2-bromo-ethoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 2-bromoethoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, brch2ch2otbs | |
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCBr | |
239.228 | |
239.23 | |
1.444 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante