Learn More
(2 -bromoéthoxy)-tert-butyldiméthylsilane, 98 %, stab. avec carbonate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15472786
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86864-60-0
Formule moléculaire C8H19BrOSi
Poids moléculaire (g/mol) 239.228
Numéro MDL MFCD00209550
Clé InChI JBKINHFZTVLNEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoethoxy-tert-butyldimethylsilane, 2-bromoethoxy tert-butyl dimethylsilane, 2-bromoethoxy-t-butyl dimethylsilane, 2-t-butyldimethylsiloxy ethylbromide, 2-bromoethoxy-t-butyldimethylsilane, 2-bromo-ethoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 2-bromoethoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, brch2ch2otbs
CID PubChem 3608067
Nom IUPAC 2-bromoéthoxy-tert-butyl-diméthylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCBr
Spécification
Point d’ébullition 120°C (100mmHg)
Nom chimique ou matériau (2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Note relative au nom Stabilized with sodium carbonate
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 1 g
Point d’éclair 73°C (163°F)
Poids de la formule 239.23
Pourcentage de pureté 98%
Indice de réfraction 1.444
Densité 1.115 g/mL