Learn More
2-bromodibenzothiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
35.60€ - 575.00€
Identifiants chimiques
CAS | 22439-61-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H7BrS |
Poids moléculaire (g/mol) | 263.152 |
Numéro MDL | MFCD00089285 |
Clé InChI | IJICRIUYZZESMW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromodibenzo b,d thiophene, dibenzothiophene, 2-bromo, 2-bromobenzo b benzo b thiophene, 4-bromo-8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, acmc-209fwi, 2-bromo-dibenzothiophene, dibenzothiophene,2-bromo, 2-bromodibenzo b thiophene, 2-bromo-dibenzo b,d thiophene, dibenzo b,d thiophene, 2-bromo |
CID PubChem | 299508 |
Nom IUPAC | 2-bromodibenzothiophène |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=C(S2)C=CC(=C3)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15461929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64645.03 |
1 g | N/A | ||||||
15471929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64645.06 |
5 g |
146.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15481929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64645.14 |
25 g |
575.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used as intermediate for organic light-emitting diode(OLED) materials and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsUtilisé comme intermédiaire pour les matériaux organiques à diode électroluminescente (OLED) et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
22439-61-8 | |
263.152 | |
IJICRIUYZZESMW-UHFFFAOYSA-N | |
299508 | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(S2)C=CC(=C3)Br |
C12H7BrS | |
MFCD00089285 | |
2-bromodibenzo b,d thiophene, dibenzothiophene, 2-bromo, 2-bromobenzo b benzo b thiophene, 4-bromo-8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, acmc-209fwi, 2-bromo-dibenzothiophene, dibenzothiophene,2-bromo, 2-bromodibenzo b thiophene, 2-bromo-dibenzo b,d thiophene, dibenzo b,d thiophene, 2-bromo | |
2-bromodibenzothiophène |
Spécification
2-Bromodibenzothiophene | |
123°C to 129°C (literature) | |
MFCD00089285 | |
2-bromodibenzo b,d thiophene, dibenzothiophene, 2-bromo, 2-bromobenzo b benzo b thiophene, 4-bromo-8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, acmc-209fwi, 2-bromo-dibenzothiophene, dibenzothiophene,2-bromo, 2-bromodibenzo b thiophene, 2-bromo-dibenzo b,d thiophene, dibenzo b,d thiophene, 2-bromo | |
IJICRIUYZZESMW-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromodibenzothiophène | |
299508 | |
98% |
22439-61-8 | |
C12H7BrS | |
142203 | |
Slightly soluble in water. | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(S2)C=CC(=C3)Br | |
263.152 | |
263.15 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only