Learn More
2-bromodibenzothiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15471929
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Used as intermediate for organic light-emitting diode(OLED) materials and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pour les matériaux organiques à diode électroluminescente (OLED) et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22439-61-8
Formule moléculaire C12H7BrS
Poids moléculaire (g/mol) 263.152
Numéro MDL MFCD00089285
Clé InChI IJICRIUYZZESMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromodibenzo b,d thiophene, dibenzothiophene, 2-bromo, 2-bromobenzo b benzo b thiophene, 4-bromo-8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, acmc-209fwi, 2-bromo-dibenzothiophene, dibenzothiophene,2-bromo, 2-bromodibenzo b thiophene, 2-bromo-dibenzo b,d thiophene, dibenzo b,d thiophene, 2-bromo
CID PubChem 299508
Nom IUPAC 2-bromodibenzothiophène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(S2)C=CC(=C3)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromodibenzothiophene
Point de fusion 123°C to 129°C (literature)
Quantité 5 g
Beilstein 142203
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 263.15
Pourcentage de pureté 98%