Learn More
2-bromodibenzofurane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
54.90€ - 654.00€
Identifiants chimiques
CAS | 86-76-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H7BrO |
Poids moléculaire (g/mol) | 247.091 |
Numéro MDL | MFCD00092338 |
Clé InChI | CRJISNQTZDMKQD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromodibenzo b,d furan, 2-bromo-dibenzofuran, dibenzofuran, 2-bromo, dibenzofuran, 2-bromo-8ci 9ci, 2-bromodibenzo b furan, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 , trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaene |
CID PubChem | 6856 |
Nom IUPAC | 2-bromodibenzofurane |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=C(O2)C=CC(=C3)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15401879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64596.MD |
250 mg | |||||||
15481869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64596.03 |
1 g |
182.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15491869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64596.06 |
5 g | |||||||
Description
2-Bromodibenzofuran is used as a reagent in Friedel-Crafts acylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-bromodibenzofurane est utilisé comme réactif dans les réactions d’acylation Friedel-Crafts.
Solubilité
Soluble dans le méthanol chaud.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
86-76-0 | |
247.091 | |
CRJISNQTZDMKQD-UHFFFAOYSA-N | |
6856 | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(O2)C=CC(=C3)Br |
C12H7BrO | |
MFCD00092338 | |
2-bromodibenzo b,d furan, 2-bromo-dibenzofuran, dibenzofuran, 2-bromo, dibenzofuran, 2-bromo-8ci 9ci, 2-bromodibenzo b furan, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 , trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaene | |
2-bromodibenzofurane |
Spécification
2-Bromodibenzofuran | |
108°C to 111°C | |
MFCD00092338 | |
2-bromodibenzo b,d furan, 2-bromo-dibenzofuran, dibenzofuran, 2-bromo, dibenzofuran, 2-bromo-8ci 9ci, 2-bromodibenzo b furan, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 , trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaene | |
CRJISNQTZDMKQD-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromodibenzofurane | |
6856 | |
98% |
86-76-0 | |
C12H7BrO | |
142199 | |
Soluble in hot methanol. | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(O2)C=CC(=C3)Br | |
247.091 | |
247.09 | |
Solide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H319
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
P264b-P270-P280i-P301+P312-P305+P351+P338-P330-P501c
H302-H319
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only