Learn More
2-bromodibenzofurane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15491869
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
2-Bromodibenzofuran is used as a reagent in Friedel-Crafts acylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromodibenzofurane est utilisé comme réactif dans les réactions d’acylation Friedel-Crafts.
Solubilité
Soluble dans le méthanol chaud.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-76-0
Formule moléculaire C12H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 247.091
Numéro MDL MFCD00092338
Clé InChI CRJISNQTZDMKQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromodibenzo b,d furan, 2-bromo-dibenzofuran, dibenzofuran, 2-bromo, dibenzofuran, 2-bromo-8ci 9ci, 2-bromodibenzo b furan, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 , trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaene
CID PubChem 6856
Nom IUPAC 2-bromodibenzofurane
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(O2)C=CC(=C3)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromodibenzofuran
Point de fusion 108°C to 111°C
Quantité 5 g
Beilstein 142199
Informations sur la solubilité Soluble in hot methanol.
Poids de la formule 247.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide