Learn More
2-bromo-5-fluorophénol, 97 %, ACROS Organics™
11.15€ - 102.00€
Identifiants chimiques
CAS | 147460-41-1 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00040939 |
Clé InChI | HUVAOAVBKOVPBZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenol, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluoro-phenol, pubchem1964, 2-bromo-5-fluorphenol, acmc-209cyi, 2-bromo-5-fluorphenol;, ksc493i7h, paragos 390207, 2-bromo-5-fluorophenol, attercop-chm at106843 |
CID PubChem | 2724600 |
Nom IUPAC | 2-bromo-5-fluorophénol |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1F)O)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10078089
|
Thermo Scientific Acros
329490010 |
1 g | Flacon en verre | ||||||
10421183
|
Thermo Scientific Acros
329490050 |
5 g | Flacon en verre | ||||||
10199879
|
Thermo Scientific Acros
329490250 |
25 g | Flacon en verre | ||||||
Description
Identifiants chimiques
147460-41-1 | |
HUVAOAVBKOVPBZ-UHFFFAOYSA-N | |
2724600 | |
C1=CC(=C(C=C1F)O)Br |
MFCD00040939 | |
phenol, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluoro-phenol, pubchem1964, 2-bromo-5-fluorphenol, acmc-209cyi, 2-bromo-5-fluorphenol;, ksc493i7h, paragos 390207, 2-bromo-5-fluorophenol, attercop-chm at106843 | |
2-bromo-5-fluorophénol |
Spécification
2-Bromo-5-fluorophenol | |
147460-41-1 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
89.0°C (1.0 mmHg) | |
Authentic | |
C6H4BrFO | |
1.5520 to 1.5540 | |
1.717 | |
HUVAOAVBKOVPBZ-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-5-fluorophénol | |
2724600 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
42.0°C to 44.0°C | |
1.7170g/mL | |
87°C | |
96% min. (GC) | |
BrC6H3(F)OH | |
MFCD00040939 | |
phenol, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluoro-phenol, pubchem1964, 2-bromo-5-fluorphenol, acmc-209cyi, 2-bromo-5-fluorphenol;, ksc493i7h, paragos 390207, 2-bromo-5-fluorophenol, attercop-chm at106843 | |
C1=CC(=C(C=C1F)O)Br | |
191 | |
191 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Bromo-5-fluorophenol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.