Learn More
2-bromo-5-fluorophénol, 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 10421183
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 147460-41-1
Numéro MDL MFCD00040939
Clé InChI HUVAOAVBKOVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluoro-phenol, pubchem1964, 2-bromo-5-fluorphenol, acmc-209cyi, 2-bromo-5-fluorphenol;, ksc493i7h, paragos 390207, 2-bromo-5-fluorophenol, attercop-chm at106843
CID PubChem 2724600
Nom IUPAC 2-bromo-5-fluorophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-fluorophenol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 42.0°C to 44.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.7170g/mL
Point d’ébullition 89.0°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H4BrFO
Formule linéaire BrC6H3(F)OH
Indice de réfraction 1.5520 to 1.5540
Quantité 5 g
Poids moléculaire (g/mol) 190.999
Poids de la formule 191
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-5-fluorophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.