Learn More
2-bromo-4-méthylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
77.30€ - 1105.00€
Identifiants chimiques
CAS | 130645-48-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5BrN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 173.013 |
Numéro MDL | MFCD04037883 |
Clé InChI | UZIJEBOLOXOVFY-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 10942928 |
Nom IUPAC | 2-bromo-4-méthylpyrimidine |
SMILES | CC1=NC(=NC=C1)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15430788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54503.03 |
1 g |
77.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15440788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54503.06 |
5 g |
279.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15450788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54503.14 |
25 g |
1105.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Bromo-4-methylpyrimidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications2-bromo-4-méthylpyrimidine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
130645-48-6 | |
173.013 | |
UZIJEBOLOXOVFY-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-4-méthylpyrimidine |
C5H5BrN2 | |
MFCD04037883 | |
10942928 | |
CC1=NC(=NC=C1)Br |
Spécification
2-Bromo-4-methylpyrimidine | |
45°C to 50°C | |
MFCD04037883 | |
Slightly soluble in water. | |
CC1=NC(=NC=C1)Br | |
173.013 | |
173.01 |
130645-48-6 | |
C5H5BrN2 | |
2-bromo-4-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-bromo-4-methyl, pyrimidine,2-bromo-4-methyl, pubchem7007, acmc-209z1w, 2-bromo-4-methlypyrimidine, 2-bromo-4-methyl pyrimidine, 2-bromo-4-methylpyrimidine | |
UZIJEBOLOXOVFY-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-4-méthylpyrimidine | |
10942928 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only