Learn More
2-bromo-4-méthylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15440788
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
2-Bromo-4-methylpyrimidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-bromo-4-méthylpyrimidine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130645-48-6
Formule moléculaire C5H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 173.013
Numéro MDL MFCD04037883
Clé InChI UZIJEBOLOXOVFY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10942928
Nom IUPAC 2-bromo-4-méthylpyrimidine
SMILES CC1=NC(=NC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-methylpyrimidine
Point de fusion 45°C to 50°C
Quantité 5 g
Synonyme 2-bromo-4-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-bromo-4-methyl, pyrimidine,2-bromo-4-methyl, pubchem7007, acmc-209z1w, 2-bromo-4-methlypyrimidine, 2-bromo-4-methyl pyrimidine, 2-bromo-4-methylpyrimidine
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 173.01
Pourcentage de pureté 97%