Learn More
2-bromo-4’-méthylpropiophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
54.00€ - 756.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1451-82-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H11BrO |
Poids moléculaire (g/mol) | 227.10 |
Numéro MDL | MFCD11131402 |
Clé InChI | OZLUPIIIHOOPNQ-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 2-bromo-1-p-tolyl propan-1-one, 2-bromo-4'-methylpropiophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-4-methylpropiophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl-1-propanone, 1-propanone, 2-bromo-1-4-methylphenyl, 2-bromo-1-p-tolylpropan-1-one, ksc917e0p, 2-bromo-1-p-tolyl-propan-1-one, 4'-methyl-alpha-bromopropiophenone |
CID PubChem | 2734063 |
Nom IUPAC | 2-bromo-1-(4-méthylphényl)propan-1-one |
SMILES | CC(Br)C(=O)C1=CC=C(C)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15442279
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64881.03 |
1 g |
54.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15452279
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64881.06 |
5 g |
193.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15462279
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64881.14 |
25 g |
756.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Also used as intermediate for 4-methylmethcathinone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl a été utilisé comme intermédiaire important pour les matières premières pour la synthèse organique des secteurs agrochimique, pharmaceutique et de colorant de synthèse. Également utilisé comme intermédiaire pour la 4-méthylmethcathinone.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stocker à 4°C. Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
1451-82-7 | |
227.10 | |
OZLUPIIIHOOPNQ-UHFFFAOYNA-N | |
2734063 | |
CC(Br)C(=O)C1=CC=C(C)C=C1 |
C10H11BrO | |
MFCD11131402 | |
2-bromo-1-p-tolyl propan-1-one, 2-bromo-4'-methylpropiophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-4-methylpropiophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl-1-propanone, 1-propanone, 2-bromo-1-4-methylphenyl, 2-bromo-1-p-tolylpropan-1-one, ksc917e0p, 2-bromo-1-p-tolyl-propan-1-one, 4'-methyl-alpha-bromopropiophenone | |
2-bromo-1-(4-méthylphényl)propan-1-one |
Spécification
2-Bromo-4'-methylpropiophenone | |
C10H11BrO | |
2207628 | |
Soluble in chloroform and methanol. | |
CC(Br)C(=O)C1=CC=C(C)C=C1 | |
227.10 | |
227.1 | |
Solide |
1451-82-7 | |
MFCD11131402 | |
2-bromo-1-p-tolyl propan-1-one, 2-bromo-4'-methylpropiophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-4-methylpropiophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl-1-propanone, 1-propanone, 2-bromo-1-4-methylphenyl, 2-bromo-1-p-tolylpropan-1-one, ksc917e0p, 2-bromo-1-p-tolyl-propan-1-one, 4'-methyl-alpha-bromopropiophenone | |
OZLUPIIIHOOPNQ-UHFFFAOYNA-N | |
2-bromo-1-(4-méthylphényl)propan-1-one | |
2734063 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante