Learn More
2-bromo-4’-méthylpropiophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15442279
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
It employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Also used as intermediate for 4-methylmethcathinone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il a été utilisé comme intermédiaire important pour les matières premières pour la synthèse organique des secteurs agrochimique, pharmaceutique et de colorant de synthèse. Également utilisé comme intermédiaire pour la 4-méthylmethcathinone.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stocker à 4°C. Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1451-82-7
Formule moléculaire C10H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 227.10
Numéro MDL MFCD11131402
Clé InChI OZLUPIIIHOOPNQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-bromo-1-p-tolyl propan-1-one, 2-bromo-4'-methylpropiophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-4-methylpropiophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl-1-propanone, 1-propanone, 2-bromo-1-4-methylphenyl, 2-bromo-1-p-tolylpropan-1-one, ksc917e0p, 2-bromo-1-p-tolyl-propan-1-one, 4'-methyl-alpha-bromopropiophenone
CID PubChem 2734063
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-méthylphényl)propan-1-one
SMILES CC(Br)C(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4'-methylpropiophenone
Quantité 1 g
Beilstein 2207628
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and methanol.
Poids de la formule 227.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato