Learn More
2-Bromo-4’-fluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
19.60€ - 646.00€
Identifiants chimiques
CAS | 403-29-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6BrFO |
Poids moléculaire (g/mol) | 217.037 |
Numéro MDL | MFCD00040830 |
Clé InChI | ZJFWCELATJMDNO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-fluorophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, p-fluorophenacyl bromide, 2'-bromo-4-fluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl, bromo-4-fluoroacetophenone, 4-fluorophenacylbromide, 2-bromo-1-4-fluoro-phenyl-ethanone |
CID PubChem | 96749 |
Nom IUPAC | 2-bromo-1-(4-fluorophényl)éthanone |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11304729
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15319.03 |
1 g |
19.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11478206
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15319.06 |
5 g |
50.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11488206
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15319.14 |
25 g |
206.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498206
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15319.22 |
100 g | |||||||
Description
2-Bromo-4'-fluoroacetophenone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 2-bromo-4′-fluoroacétophénone est utilisée comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
403-29-2 | |
217.037 | |
ZJFWCELATJMDNO-UHFFFAOYSA-N | |
96749 | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)F |
C8H6BrFO | |
MFCD00040830 | |
2-bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-fluorophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, p-fluorophenacyl bromide, 2'-bromo-4-fluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl, bromo-4-fluoroacetophenone, 4-fluorophenacylbromide, 2-bromo-1-4-fluoro-phenyl-ethanone | |
2-bromo-1-(4-fluorophényl)éthanone |
Spécification
2-Bromo-4'-fluoroacetophenone | |
45°C to 49°C | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00040830 | |
2-bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-fluorophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, p-fluorophenacyl bromide, 2'-bromo-4-fluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl, bromo-4-fluoroacetophenone, 4-fluorophenacylbromide, 2-bromo-1-4-fluoro-phenyl-ethanone | |
ZJFWCELATJMDNO-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1-(4-fluorophényl)éthanone | |
96749 | |
97% |
403-29-2 | |
150°C (12 mmHg) | |
C8H6BrFO | |
637863 | |
Soluble in methanol. | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)F | |
217.037 | |
217.04 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 206-955-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only