Learn More
2-Bromo-4’-fluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11498206
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
2-Bromo-4'-fluoroacetophenone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-bromo-4′-fluoroacétophénone est utilisée comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 403-29-2
Formule moléculaire C8H6BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 217.037
Numéro MDL MFCD00040830
Clé InChI ZJFWCELATJMDNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-fluorophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, p-fluorophenacyl bromide, 2'-bromo-4-fluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl, bromo-4-fluoroacetophenone, 4-fluorophenacylbromide, 2-bromo-1-4-fluoro-phenyl-ethanone
CID PubChem 96749
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-fluorophényl)éthanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Point de fusion 45°C to 49°C
Point d’ébullition 150°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Beilstein 637863
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 217.04
Pourcentage de pureté 97%