Learn More
2-bromo-2-méthylpropionyl bromure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.10€ - 167.00€
Identifiants chimiques
CAS | 20769-85-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6Br2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 229.9 |
Numéro MDL | MFCD00000122 |
Clé InChI | YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromo-2-methylpropionyl bromide, 2-bromoisobutyryl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo-2-methyl, bibb, 2-bromo-2-methylpropionylbromide, unii-627f9n9dya, 2-bromoisobutyrylbromide, 2-bromo-2-methyl-propionyl bromide, alpha-bromoisobutyryl bromide, 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide |
CID PubChem | 88685 |
Nom IUPAC | Bromure de 2-bromo-2-méthylpropanoyl |
SMILES | CC(C)(C(=O)Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10289540
|
Thermo Scientific Acros
403090050 |
5 g | Flacon en verre |
26.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10400661
|
Thermo Scientific Acros
403091000 |
100 g | Flacon en verre |
44.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10227813
|
Thermo Scientific Acros
403095000 |
500 g | Flacon en verre |
167.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
20769-85-1 | |
229.9 | |
YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N | |
88685 | |
CC(C)(C(=O)Br)Br |
C4H6Br2O | |
MFCD00000122 | |
2-bromo-2-methylpropionyl bromide, 2-bromoisobutyryl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo-2-methyl, bibb, 2-bromo-2-methylpropionylbromide, unii-627f9n9dya, 2-bromoisobutyrylbromide, 2-bromo-2-methyl-propionyl bromide, alpha-bromoisobutyryl bromide, 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide | |
Bromure de 2-bromo-2-méthylpropanoyl |
Spécification
2-Bromo-2-methylpropionyl bromide | |
97.5 | |
Jaune | |
162°C to 164°C | |
Authentique | |
C4H6Br2O | |
1.5070 to 1.5090 | |
1.86 | |
Solubility in water: reacts | |
CC(C)(C(=O)Br)Br | |
229.9 | |
229.9 | |
Liquide |
20769-85-1 | |
100.0 | |
1.8600g/mL | |
113°C | |
97.5% min. (GC) | |
(CH3)2CBrCOBr | |
MFCD00000122 | |
2-bromo-2-methylpropionyl bromide, 2-bromoisobutyryl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo-2-methyl, bibb, 2-bromo-2-methylpropionylbromide, unii-627f9n9dya, 2-bromoisobutyrylbromide, 2-bromo-2-methyl-propionyl bromide, alpha-bromoisobutyryl bromide, 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide | |
YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N | |
Bromure de 2-bromo-2-méthylpropanoyl | |
88685 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut induire des anomalies génétiques.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 244-017-3
- 2-Bromo-2-methylpropionyl bromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.