Learn More
2-bromo-2-méthylpropionyl bromure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10227813
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20769-85-1
Formule moléculaire C4H6Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 229.9
Numéro MDL MFCD00000122
Clé InChI YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-2-methylpropionyl bromide, 2-bromoisobutyryl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo-2-methyl, bibb, 2-bromo-2-methylpropionylbromide, unii-627f9n9dya, 2-bromoisobutyrylbromide, 2-bromo-2-methyl-propionyl bromide, alpha-bromoisobutyryl bromide, 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide
CID PubChem 88685
Nom IUPAC Bromure de 2-bromo-2-méthylpropanoyl
SMILES CC(C)(C(=O)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2-methylpropionyl bromide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.8600g/mL
Point d’ébullition 162°C to 164°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CBrCOBr
Indice de réfraction 1.5070 to 1.5090
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 229.9
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-2-methylpropionyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.