Learn More
2-bromo-1-[2,6-dichloro-4-(trifluorométhyl)phényl]éthan-1-one, Thermo Scientific™
132.00€ - 424.00€
Identifiants chimiques
CAS | 175205-89-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H4BrCl2F3O |
Poids moléculaire (g/mol) | 335.93 |
Numéro MDL | MFCD00221016 |
Clé InChI | MSMAFPRJZLLQNJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-bromo-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2,6-bis chloranyl-4-trifluoromethyl phenyl-2-bromanyl-ethanone |
CID PubChem | 2781609 |
Nom IUPAC | 2-bromo-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one |
SMILES | FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C(=O)CBr)C(Cl)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10059471
|
Thermo Scientific Maybridge
SEW04510DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
132.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10143234
|
Thermo Scientific Maybridge
SEW04510DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
424.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
175205-89-7 | |
335.93 | |
MSMAFPRJZLLQNJ-UHFFFAOYSA-N | |
2781609 | |
FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C(=O)CBr)C(Cl)=C1 |
C9H4BrCl2F3O | |
MFCD00221016 | |
2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-bromo-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2,6-bis chloranyl-4-trifluoromethyl phenyl-2-bromanyl-ethanone | |
2-bromo-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one |
Spécification
2-Bromo-1-[2, 6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one | |
95% | |
MFCD00221016 | |
MSMAFPRJZLLQNJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one | |
2781609 | |
95% |
175205-89-7 | |
C9H4BrCl2F3O | |
2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-bromo-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2,6-bis chloranyl-4-trifluoromethyl phenyl-2-bromanyl-ethanone | |
FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C(=O)CBr)C(Cl)=C1 | |
335.93 | |
335.93 |