Learn More
2-bromo-1-[2,6-dichloro-4-(trifluorométhyl)phényl]éthan-1-one, Thermo Scientific™
Code produit. 10059471
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 175205-89-7
Formule moléculaire C9H4BrCl2F3O
Poids moléculaire (g/mol) 335.93
Numéro MDL MFCD00221016
Clé InChI MSMAFPRJZLLQNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-bromo-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2,6-bis chloranyl-4-trifluoromethyl phenyl-2-bromanyl-ethanone
CID PubChem 2781609
Nom IUPAC 2-bromo-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C(=O)CBr)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-[2, 6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 335.93
Pourcentage de pureté 95%