Learn More
2-(BOC-amino)-5-pyridineméthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
186.00€ - 827.00€
Identifiants chimiques
CAS | 169280-83-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H16N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 224.26 |
Numéro MDL | MFCD07186264 |
Clé InChI | BORDVYKLAFQRSP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-butyl 5-hydroxymethyl pyridin-2-yl carbamate, 2-boc-amino-5-pyridinemethanol, tert-butyl 5-hydroxymethyl pyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl carbamate, 5-hydroxymethyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20ahdn, 2-boc-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-tert-butyloxycarbonylamino-3-pyridylmethanol |
CID PubChem | 3575389 |
Nom IUPAC | Tert-butyl N-[5-(hydroxyméthyl)pyridine-2-yl]carbamate |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)CO |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
RemarquesIncompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
169280-83-5 | |
224.26 | |
BORDVYKLAFQRSP-UHFFFAOYSA-N | |
3575389 | |
CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)CO |
C11H16N2O3 | |
MFCD07186264 | |
tert-butyl 5-hydroxymethyl pyridin-2-yl carbamate, 2-boc-amino-5-pyridinemethanol, tert-butyl 5-hydroxymethyl pyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl carbamate, 5-hydroxymethyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20ahdn, 2-boc-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-tert-butyloxycarbonylamino-3-pyridylmethanol | |
Tert-butyl N-[5-(hydroxyméthyl)pyridine-2-yl]carbamate |
Spécification
2-(Boc-amino)-5-pyridinemethanol | |
C11H16N2O3 | |
tert-butyl 5-hydroxymethyl pyridin-2-yl carbamate, 2-boc-amino-5-pyridinemethanol, tert-butyl 5-hydroxymethyl pyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl carbamate, 5-hydroxymethyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20ahdn, 2-boc-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-tert-butyloxycarbonylamino-3-pyridylmethanol | |
CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)CO | |
224.26 | |
224.26 |
169280-83-5 | |
MFCD07186264 | |
BORDVYKLAFQRSP-UHFFFAOYSA-N | |
Tert-butyl N-[5-(hydroxyméthyl)pyridine-2-yl]carbamate | |
3575389 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only