Learn More
2-(BOC-amino)-5-pyridineméthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434490
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 169280-83-5
Formule moléculaire C11H16N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 224.26
Numéro MDL MFCD07186264
Clé InChI BORDVYKLAFQRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 5-hydroxymethyl pyridin-2-yl carbamate, 2-boc-amino-5-pyridinemethanol, tert-butyl 5-hydroxymethyl pyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl carbamate, 5-hydroxymethyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20ahdn, 2-boc-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-tert-butyloxycarbonylamino-3-pyridylmethanol
CID PubChem 3575389
Nom IUPAC Tert-butyl N-[5-(hydroxyméthyl)pyridine-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Boc-amino)-5-pyridinemethanol
Quantité 1 g
Poids de la formule 224.26
Pourcentage de pureté 97%