Learn More
2-Benzylaminopyridine, 98 %, Thermo Scientific™
28.30€ - 264.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6935-27-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H12N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 184.242 |
Numéro MDL | MFCD00006251 |
Clé InChI | WYHXNQXDQQMTQI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-benzylaminopyridine, 2-pyridinamine, n-phenylmethyl, 2-benzylamino pyridine, pyridine, 2-benzylamino, n-benzyl-2-pyridinamine, benzyl-2-pyridylamine, enamine_005854, cbmicro_010916, n-2-pyridyl benzylamine, acmc-209o7g |
CID PubChem | 23362 |
Nom IUPAC | N-benzylpyridine-2amine |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=N2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11460587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22441.18 |
50 g |
28.30€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11470587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22441.30 |
250 g | |||||||
11450587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22441.0B |
1000 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
6935-27-9 | |
184.242 | |
WYHXNQXDQQMTQI-UHFFFAOYSA-N | |
23362 | |
C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=N2 |
C12H12N2 | |
MFCD00006251 | |
2-benzylaminopyridine, 2-pyridinamine, n-phenylmethyl, 2-benzylamino pyridine, pyridine, 2-benzylamino, n-benzyl-2-pyridinamine, benzyl-2-pyridylamine, enamine_005854, cbmicro_010916, n-2-pyridyl benzylamine, acmc-209o7g | |
N-benzylpyridine-2amine |
Spécification
2-Benzylaminopyridine | |
93°C to 97°C | |
153°C (307°F) | |
MFCD00006251 | |
2-benzylaminopyridine, 2-pyridinamine, n-phenylmethyl, 2-benzylamino pyridine, pyridine, 2-benzylamino, n-benzyl-2-pyridinamine, benzyl-2-pyridylamine, enamine_005854, cbmicro_010916, n-2-pyridyl benzylamine, acmc-209o7g | |
C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=N2 | |
184.242 | |
184.24 |
6935-27-9 | |
182°C (12 mmHg) | |
C12H12N2 | |
134309 | |
WYHXNQXDQQMTQI-UHFFFAOYSA-N | |
N-benzylpyridine-2amine | |
23362 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 230-060-5
missing translation for 'rtecsNumber' : US2700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante