Learn More
2-Benzylaminopyridine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11460587
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6935-27-9
Formule moléculaire C12H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 184.242
Numéro MDL MFCD00006251
Clé InChI WYHXNQXDQQMTQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzylaminopyridine, 2-pyridinamine, n-phenylmethyl, 2-benzylamino pyridine, pyridine, 2-benzylamino, n-benzyl-2-pyridinamine, benzyl-2-pyridylamine, enamine_005854, cbmicro_010916, n-2-pyridyl benzylamine, acmc-209o7g
CID PubChem 23362
Nom IUPAC N-benzylpyridine-2amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzylaminopyridine
Point de fusion 93°C to 97°C
Point d’ébullition 182°C (12 mmHg)
Point d’éclair 153°C (307°F)
Quantité 50 g
Beilstein 134309
Poids de la formule 184.24
Pourcentage de pureté 98%