Learn More
2-aminophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.90€ - 266.00€
Identifiants chimiques
CAS | 95-55-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 109.128 |
Numéro MDL | MFCD00007690 |
Clé InChI | CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga |
CID PubChem | 5801 |
ChEBI | CHEBI:18112 |
Nom IUPAC | 2-aminophénol |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)N)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11404764
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13735.22 |
100 g |
29.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414764
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13735.36 |
500 g |
81.30€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11424764
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13735.0E |
2500 g | |||||||
Description
2-Aminophenol is used to make dyes and pharmaceuticals. It is also used as a reagent for the synthesis of heterocyclic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-aminophénol est utilisé pour fabriquer des colorants et des produits pharmaceutiques. Il est également utilisé comme réactif pour la synthèse de composés hétérocycliques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (17 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
95-55-6 | |
109.128 | |
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N | |
5801 | |
2-aminophénol |
C6H7NO | |
MFCD00007690 | |
o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga | |
CHEBI:18112 | |
C1=CC=C(C(=C1)N)O |
Spécification
2-Aminophenol | |
173°C to 177°C | |
150°C (11 mmHg) | |
Characteristic | |
MFCD00007690 | |
606075 | |
o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga | |
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N | |
2-aminophénol | |
5801 | |
109.13 |
95-55-6 | |
1.328 | |
>175°C (347°F) | |
C6H7NO | |
UN2512 | |
14,461 | |
Soluble in water (17g/L at 20°C). | |
C1=CC=C(C(=C1)N)O | |
109.128 | |
CHEBI:18112 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H341-H302-H332
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P330-P333+P313-P363-P501c
H302+H332-H317-H341
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINOPHÉNOLS (O-;M-;P-)
missing translation for 'einecsNumber' : 202-431-1
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ4950000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only