Learn More
2-aminophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11424764
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
2-Aminophenol is used to make dyes and pharmaceuticals. It is also used as a reagent for the synthesis of heterocyclic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-aminophénol est utilisé pour fabriquer des colorants et des produits pharmaceutiques. Il est également utilisé comme réactif pour la synthèse de composés hétérocycliques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (17 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-55-6
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.128
Numéro MDL MFCD00007690
Clé InChI CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga
CID PubChem 5801
ChEBI CHEBI:18112
Nom IUPAC 2-aminophénol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminophenol
Point de fusion 173°C to 177°C
Densité 1.328
Point d’ébullition 150°C (11 mmHg)
Point d’éclair >175°C (347°F)
Odeur Characteristic
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2512
Beilstein 606075
Merck Index 14,461
Informations sur la solubilité Soluble in water (17g/L at 20°C).
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 99%