Learn More
2-(Aminométhyl)pyrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
103.00€ - 403.00€
Identifiants chimiques
CAS | 20010-99-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H7N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 109.13 |
Numéro MDL | MFCD00673149 |
Clé InChI | HQIBSDCOMQYSPF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-aminomethylpyrazine, 2-pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl pyrazine, pyrazin-2-yl methanamine, 1-pyrazin-2-ylmethanamine, pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl-pyrazine, pyrazin-2-ylmethylamine, pyrazin-2-ylmethyl amine |
CID PubChem | 266781 |
Nom IUPAC | Pyrazine-2-ylméthanamine |
SMILES | NCC1=CN=CC=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15254328
|
Thermo Scientific Acros
454162500 |
250 mg |
103.00€
250mg |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15244328
|
Thermo Scientific Acros
454160010 |
1 g |
403.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
20010-99-5 | |
109.13 | |
HQIBSDCOMQYSPF-UHFFFAOYSA-N | |
266781 | |
NCC1=CN=CC=N1 |
C5H7N3 | |
MFCD00673149 | |
2-aminomethylpyrazine, 2-pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl pyrazine, pyrazin-2-yl methanamine, 1-pyrazin-2-ylmethanamine, pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl-pyrazine, pyrazin-2-ylmethylamine, pyrazin-2-ylmethyl amine | |
Pyrazine-2-ylméthanamine |
Spécification
2-(Aminomethyl)pyrazine | |
87.0°C to 88.0°C (3.0 mmHg) | |
94% min. (GC) | |
MFCD00673149 | |
HQIBSDCOMQYSPF-UHFFFAOYSA-N | |
Pyrazine-2-ylméthanamine | |
266781 | |
95% |
20010-99-5 | |
Authentique | |
C5H7N3 | |
2-aminomethylpyrazine, 2-pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl pyrazine, pyrazin-2-yl methanamine, 1-pyrazin-2-ylmethanamine, pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl-pyrazine, pyrazin-2-ylmethylamine, pyrazin-2-ylmethyl amine | |
NCC1=CN=CC=N1 | |
109.13 | |
109.13 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Retirer im
Mention d’avertissement GHS :danger
- 2-(Aminomethyl)pyrazine, 95%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.