Learn More
2-(Aminométhyl)pyrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15244328
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20010-99-5
Formule moléculaire C5H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Numéro MDL MFCD00673149
Clé InChI HQIBSDCOMQYSPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminomethylpyrazine, 2-pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl pyrazine, pyrazin-2-yl methanamine, 1-pyrazin-2-ylmethanamine, pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl-pyrazine, pyrazin-2-ylmethylamine, pyrazin-2-ylmethyl amine
CID PubChem 266781
Nom IUPAC Pyrazine-2-ylméthanamine
SMILES NCC1=CN=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Aminomethyl)pyrazine
Point d’ébullition 87.0°C to 88.0°C (3.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Aminomethyl)pyrazine, 95%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.