Learn More
Acide 2-aminobenzénébrique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
37.30€ - 670.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5570-18-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8BNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.945 |
Numéro MDL | MFCD01074645 |
Clé InChI | DIRRKLFMHQUJCM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-aminophenyl boronic acid, 2-aminobenzeneboronic acid, o-aminophenylboronic acid, 2-aminophenylboronicacid, 2-boronoaniline, pubchem9885, acmc-1apjj, 2-amino-phenylboronic acid, 2-amino benzeneboronic acid |
CID PubChem | 2773216 |
Nom IUPAC | Acide (2-aminophényl)boronique |
SMILES | B(C1=CC=CC=C1N)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11304905
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18069.MC |
100 mg |
37.30€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384895
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18069.03 |
1 g |
192.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11394895
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18069.06 |
5 g |
670.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Aminobenzeneboronic acid derivative is used in the synthesis of quinolines by reacting with alpha, beta unsaturated ketones. Its hydrochloride derivative is used in the preparation of designed boronate ligands for glucose-selective holographic sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe dérivé de l’acide 2-aminobenzèneboronique est utilisé dans la synthèse des quinolines en réagissant avec les cétones alpha, bêta-non saturées. Son dérivé de chlorhydrate est utilisé dans la préparation de ligands boronate conçus pour les capteurs holographiques sélectifs au glucose.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
5570-18-3 | |
136.945 | |
DIRRKLFMHQUJCM-UHFFFAOYSA-N | |
2773216 | |
B(C1=CC=CC=C1N)(O)O |
C6H8BNO2 | |
MFCD01074645 | |
2-aminophenyl boronic acid, 2-aminobenzeneboronic acid, o-aminophenylboronic acid, 2-aminophenylboronicacid, 2-boronoaniline, pubchem9885, acmc-1apjj, 2-amino-phenylboronic acid, 2-amino benzeneboronic acid | |
Acide (2-aminophényl)boronique |
Spécification
2-Aminobenzeneboronic acid | |
188°C to 190°C | |
MFCD01074645 | |
2-aminophenyl boronic acid, 2-aminobenzeneboronic acid, o-aminophenylboronic acid, 2-aminophenylboronicacid, 2-boronoaniline, pubchem9885, acmc-1apjj, 2-amino-phenylboronic acid, 2-amino benzeneboronic acid | |
B(C1=CC=CC=C1N)(O)O | |
136.945 | |
136.95 |
5570-18-3 | |
C6H8BNO2 | |
2962939 | |
DIRRKLFMHQUJCM-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (2-aminophényl)boronique | |
2773216 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only