Learn More
Acide 2-aminobenzénébrique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384895
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
2-Aminobenzeneboronic acid derivative is used in the synthesis of quinolines by reacting with alpha, beta unsaturated ketones. Its hydrochloride derivative is used in the preparation of designed boronate ligands for glucose-selective holographic sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dérivé de l’acide 2-aminobenzèneboronique est utilisé dans la synthèse des quinolines en réagissant avec les cétones alpha, bêta-non saturées. Son dérivé de chlorhydrate est utilisé dans la préparation de ligands boronate conçus pour les capteurs holographiques sélectifs au glucose.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5570-18-3
Formule moléculaire C6H8BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 136.945
Numéro MDL MFCD01074645
Clé InChI DIRRKLFMHQUJCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminophenyl boronic acid, 2-aminobenzeneboronic acid, o-aminophenylboronic acid, 2-aminophenylboronicacid, 2-boronoaniline, pubchem9885, acmc-1apjj, 2-amino-phenylboronic acid, 2-amino benzeneboronic acid
CID PubChem 2773216
Nom IUPAC Acide (2-aminophényl)boronique
SMILES B(C1=CC=CC=C1N)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzeneboronic acid
Point de fusion 188°C to 190°C
Quantité 1 g
Beilstein 2962939
Poids de la formule 136.95
Pourcentage de pureté 96%