Learn More
Chlorhydrate de 2-aminoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
44.70€ - 587.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5468-37-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10ClNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 171.62 |
Numéro MDL | MFCD00012873 |
Clé InChI | CVXGFPPAIUELDV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-aminoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-phenylethanone hydrochloride, phenacylamine hydrochloride, 2-aminoacetophenone hcl, 2-aminoacetophenonehydrochloride, 2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride, alpha-aminoacetophenone hydrochloride, 2-aminoacetophenonehcl, ethanone, 2-amino-1-phenyl-, hydrochloride, omega-aminoacetophenone hydrochloride |
CID PubChem | 2723597 |
Nom IUPAC | 2-amino-1-phényléthanone ; chlorhydrate |
SMILES | Cl.NCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11402240
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H29117.03 |
1 g |
44.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11412240
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H29117.09 |
10 g |
182.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11422240
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H29117.18 |
50 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
5468-37-1 | |
171.62 | |
CVXGFPPAIUELDV-UHFFFAOYSA-N | |
2723597 | |
Cl.NCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
C8H10ClNO | |
MFCD00012873 | |
2-aminoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-phenylethanone hydrochloride, phenacylamine hydrochloride, 2-aminoacetophenone hcl, 2-aminoacetophenonehydrochloride, 2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride, alpha-aminoacetophenone hydrochloride, 2-aminoacetophenonehcl, ethanone, 2-amino-1-phenyl-, hydrochloride, omega-aminoacetophenone hydrochloride | |
2-amino-1-phényléthanone ; chlorhydrate |
Spécification
2-Aminoacetophenone hydrochloride | |
∽194°C (decomposition) | |
C8H10ClNO | |
2-aminoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-phenylethanone hydrochloride, phenacylamine hydrochloride, 2-aminoacetophenone hcl, 2-aminoacetophenonehydrochloride, 2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride, alpha-aminoacetophenone hydrochloride, 2-aminoacetophenonehcl, ethanone, 2-amino-1-phenyl-, hydrochloride, omega-aminoacetophenone hydrochloride | |
Cl.NCC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
171.62 | |
171.63 |
5468-37-1 | |
Odorless | |
MFCD00012873 | |
CVXGFPPAIUELDV-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-1-phényléthanone ; chlorhydrate | |
2723597 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 226-787-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AM5940000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only