Learn More
Chlorhydrate de 2-aminoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11422240
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5468-37-1
Formule moléculaire C8H10ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 171.62
Numéro MDL MFCD00012873
Clé InChI CVXGFPPAIUELDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-phenylethanone hydrochloride, phenacylamine hydrochloride, 2-aminoacetophenone hcl, 2-aminoacetophenonehydrochloride, 2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride, alpha-aminoacetophenone hydrochloride, 2-aminoacetophenonehcl, ethanone, 2-amino-1-phenyl-, hydrochloride, omega-aminoacetophenone hydrochloride
CID PubChem 2723597
Nom IUPAC 2-amino-1-phényléthanone ; chlorhydrate
SMILES Cl.NCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoacetophenone hydrochloride
Point de fusion ∽194°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Poids de la formule 171.63
Pourcentage de pureté 98%