Learn More
2-amino-5-nitrophénol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
29.60€ - 719.00€
Identifiants chimiques
CAS | 121-88-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.13 |
Numéro MDL | MFCD00007692 |
Clé InChI | DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-hydroxy-4-nitroaniline, 5-nitro-2-aminophenol, phenol, 2-amino-5-nitro, ursol yellow brown a, rodol yba, 3-nitro-6-aminophenol, 3-hydroxy-4-aminonitrobenzene, 2-amino-5-nitro-phenol, ccris 754, 4-amino-3-hydroxynitrobenzene |
CID PubChem | 4984721 |
ChEBI | CHEBI:82384 |
Nom IUPAC | 2-amino-5-nitrophénol |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10552294
|
Thermo Scientific Acros
400900250 |
25 g | Flacon en verre |
29.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10340664
|
Thermo Scientific Acros
400900500 |
50 g | Flacon en verre |
48.70€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10229740
|
Thermo Scientific Acros
400902500 |
250 g | Flacon en verre |
198.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10455085
|
Thermo Scientific Acros
400900010 |
1 kg | Flacon en verre |
719.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
121-88-0 | |
154.13 | |
DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N | |
4984721 | |
2-amino-5-nitrophénol |
C6H6N2O3 | |
MFCD00007692 | |
2-hydroxy-4-nitroaniline, 5-nitro-2-aminophenol, phenol, 2-amino-5-nitro, ursol yellow brown a, rodol yba, 3-nitro-6-aminophenol, 3-hydroxy-4-aminonitrobenzene, 2-amino-5-nitro-phenol, ccris 754, 4-amino-3-hydroxynitrobenzene | |
CHEBI:82384 | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)N |
Spécification
2-Amino-5-nitrophenol | |
121-88-0 | |
100.0 | |
Marron à marron-rouille | |
95% | |
MFCD00007692 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and diethylether | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)N | |
154.13 | |
CHEBI:82384 | |
95% |
95% | |
94.0 | |
198.0°C to 202.0°C | |
Authentique | |
C6H6N2O3 | |
2-hydroxy-4-nitroaniline, 5-nitro-2-aminophenol, phenol, 2-amino-5-nitro, ursol yellow brown a, rodol yba, 3-nitro-6-aminophenol, 3-hydroxy-4-aminonitrobenzene, 2-amino-5-nitro-phenol, ccris 754, 4-amino-3-hydroxynitrobenzene | |
DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-5-nitrophénol | |
4984721 | |
154.13 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation ou d’éruption cutanée :Consulter un médecin
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-503-8
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ6302500
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Amino-5-nitrophenol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.