Learn More
2-amino-5-nitrophénol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10340664
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-88-0
Formule moléculaire C6H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.13
Numéro MDL MFCD00007692
Clé InChI DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-4-nitroaniline, 5-nitro-2-aminophenol, phenol, 2-amino-5-nitro, ursol yellow brown a, rodol yba, 3-nitro-6-aminophenol, 3-hydroxy-4-aminonitrobenzene, 2-amino-5-nitro-phenol, ccris 754, 4-amino-3-hydroxynitrobenzene
CID PubChem 4984721
ChEBI CHEBI:82384
Nom IUPAC 2-amino-5-nitrophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-nitrophenol
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 198.0°C to 202.0°C
Couleur Marron à marron-rouille
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and diethylether
Poids de la formule 154.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-nitrophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.