Learn More
Bromhydrate de 2-amino-4-phénylthiazole monohydraté, 99 %
34.36€ - 316.00€
Identifiants chimiques
CAS 52253-69-7
Formule moléculaire C9H11BrN2OS
Poids moléculaire (g/mol) 275.164
Numéro MDL MFCD00150083
Clé InChI SBVYKOGRUCDICV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-phenylthiazole hydrobromide monohydrate, 2-amino-4-phenylthiazole hbr h2o, 2-thiazolamine, 4-phenyl-, monohydrobromide, monohydrate, 4-phenylthiazol-2-amine hydrobromide hydrate, 2-amino-4-phenylthiazole hydrobromide hydrate, 4-phenyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide hydrate, phenthiazamine hydrate hydrobromide, acmc-1aw4h, dsstox_cid_4503, dsstox_rid_77432
CID PubChem 40301
Nom IUPAC 4-phényle-1,3-thiazol-2-amine;hydrate;bromhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N.O.Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11494107
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19542.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11404117
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19542.14
25 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11414117
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19542.22
100 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
52253-69-7
275.164
SBVYKOGRUCDICV-UHFFFAOYSA-N
40301
C1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N.O.Br
C9H11BrN2OS
MFCD00150083
2-amino-4-phenylthiazole hydrobromide monohydrate, 2-amino-4-phenylthiazole hbr h2o, 2-thiazolamine, 4-phenyl-, monohydrobromide, monohydrate, 4-phenylthiazol-2-amine hydrobromide hydrate, 2-amino-4-phenylthiazole hydrobromide hydrate, 4-phenyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide hydrate, phenthiazamine hydrate hydrobromide, acmc-1aw4h, dsstox_cid_4503, dsstox_rid_77432
4-phényle-1,3-thiazol-2-amine;hydrate;bromhydrate
Spécification
2-Amino-4-phenylthiazole hydrobromide monohydrate
180°C to 183°C
MFCD00150083
2-amino-4-phenylthiazole hydrobromide monohydrate, 2-amino-4-phenylthiazole hbr h2o, 2-thiazolamine, 4-phenyl-, monohydrobromide, monohydrate, 4-phenylthiazol-2-amine hydrobromide hydrate, 2-amino-4-phenylthiazole hydrobromide hydrate, 4-phenyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide hydrate, phenthiazamine hydrate hydrobromide, acmc-1aw4h, dsstox_cid_4503, dsstox_rid_77432
C1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N.O.Br
275.164
275.17 (257.15 Anhydrous)
52253-69-7
C9H11BrN2OS
Hygroscopic
SBVYKOGRUCDICV-UHFFFAOYSA-N
4-phényle-1,3-thiazol-2-amine;hydrate;bromhydrate
40301
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures