Learn More
2-Amino-4-chloro-3-iodopyridine, 97 %
40.89€ - 113.00€
Identifiants chimiques
CAS | 417721-69-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H4ClIN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 254.455 |
Numéro MDL | MFCD08741521 |
Clé InChI | BWMULFKDCVPGNF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-chloro-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 2-amino-4-chloro-3-iodopyridine, 4-chloro-3-iodo-2-pyridinamine, pubchem14998, ksc585e3h, 4-chloro-3-iodo-2-pyridineamine, 4-chloro-3-iodopyridin-2-ylamine, 4-chloro-3-iodo-pyridin-2-yl amine |
CID PubChem | 22936596 |
Nom IUPAC | 4-chloro-3-iodopyridine-2-amine |
SMILES | C1=CN=C(C(=C1Cl)I)N |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
417721-69-8 | |
254.455 | |
BWMULFKDCVPGNF-UHFFFAOYSA-N | |
22936596 | |
C1=CN=C(C(=C1Cl)I)N |
C5H4ClIN2 | |
MFCD08741521 | |
4-chloro-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 2-amino-4-chloro-3-iodopyridine, 4-chloro-3-iodo-2-pyridinamine, pubchem14998, ksc585e3h, 4-chloro-3-iodo-2-pyridineamine, 4-chloro-3-iodopyridin-2-ylamine, 4-chloro-3-iodo-pyridin-2-yl amine | |
4-chloro-3-iodopyridine-2-amine |
Spécification
2-Amino-4-chloro-3-iodopyridine | |
111°C to 113°C | |
MFCD08741521 | |
4-chloro-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 2-amino-4-chloro-3-iodopyridine, 4-chloro-3-iodo-2-pyridinamine, pubchem14998, ksc585e3h, 4-chloro-3-iodo-2-pyridineamine, 4-chloro-3-iodopyridin-2-ylamine, 4-chloro-3-iodo-pyridin-2-yl amine | |
C1=CN=C(C(=C1Cl)I)N | |
254.455 | |
254.46 |
417721-69-8 | |
C5H4ClIN2 | |
Light sensitive | |
BWMULFKDCVPGNF-UHFFFAOYSA-N | |
4-chloro-3-iodopyridine-2-amine | |
22936596 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H311-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only