Learn More
2-Amino-4-chloro-3-iodopyridine, 97 %
Code produit. 15457037
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 417721-69-8
Formule moléculaire C5H4ClIN2
Poids moléculaire (g/mol) 254.455
Numéro MDL MFCD08741521
Clé InChI BWMULFKDCVPGNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 2-amino-4-chloro-3-iodopyridine, 4-chloro-3-iodo-2-pyridinamine, pubchem14998, ksc585e3h, 4-chloro-3-iodo-2-pyridineamine, 4-chloro-3-iodopyridin-2-ylamine, 4-chloro-3-iodo-pyridin-2-yl amine
CID PubChem 22936596
Nom IUPAC 4-chloro-3-iodopyridine-2-amine
SMILES C1=CN=C(C(=C1Cl)I)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-chloro-3-iodopyridine
Point de fusion 111°C to 113°C
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 254.46
Pourcentage de pureté 97%