Learn More
2-amino-4-bromophénol, 98 %, ACROS Organics™
22.70€ - 205.00€
Identifiants chimiques
CAS | 40925-68-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6BrNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 188.02 |
Numéro MDL | MFCD00235171 |
Clé InChI | JHRIPENGTGSNPJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenol, 2-amino-4-bromo, 5-bromo-2-hydroxyaniline, 4-bromo-2-aminophenol, 2-amino-4-bromo-phenol, 2-amino-4-bromophenole, 2-amino-4bromophenol, pubchem4511, acmc-209jho, 2-amino4-bromophenol, ksc493s8p |
CID PubChem | 351840 |
Nom IUPAC | 2-amino-4-bromophénol |
SMILES | NC1=CC(Br)=CC=C1O |
Description
Identifiants chimiques
40925-68-6 | |
188.02 | |
JHRIPENGTGSNPJ-UHFFFAOYSA-N | |
351840 | |
NC1=CC(Br)=CC=C1O |
C6H6BrNO | |
MFCD00235171 | |
phenol, 2-amino-4-bromo, 5-bromo-2-hydroxyaniline, 4-bromo-2-aminophenol, 2-amino-4-bromo-phenol, 2-amino-4-bromophenole, 2-amino-4bromophenol, pubchem4511, acmc-209jho, 2-amino4-bromophenol, ksc493s8p | |
2-amino-4-bromophénol |
Spécification
2-Amino-4-bromophenol | |
Authentic | |
Bouteille en verre | |
MFCD00235171 | |
JHRIPENGTGSNPJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-4-bromophénol | |
351840 | |
98% |
40925-68-6 | |
97.5% min. (HPLC) | |
C6H6BrNO | |
phenol, 2-amino-4-bromo, 5-bromo-2-hydroxyaniline, 4-bromo-2-aminophenol, 2-amino-4-bromo-phenol, 2-amino-4-bromophenole, 2-amino-4bromophenol, pubchem4511, acmc-209jho, 2-amino4-bromophenol, ksc493s8p | |
NC1=CC(Br)=CC=C1O | |
188.02 | |
188.02 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement Harmful if swallowed. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
GHS Signal Word: Warning
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 2-Amino-4-bromophenol, 98%
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only