Learn More
2-amino-4-bromophénol, 98 %, ACROS Organics™
Code produit. 15575246
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 40925-68-6
Formule moléculaire C6H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 188.02
Numéro MDL MFCD00235171
Clé InChI JHRIPENGTGSNPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2-amino-4-bromo, 5-bromo-2-hydroxyaniline, 4-bromo-2-aminophenol, 2-amino-4-bromo-phenol, 2-amino-4-bromophenole, 2-amino-4bromophenol, pubchem4511, acmc-209jho, 2-amino4-bromophenol, ksc493s8p
CID PubChem 351840
Nom IUPAC 2-amino-4-bromophenol
SMILES NC1=CC(Br)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-bromophenol
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 188.02
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-4-bromophenol, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.