Learn More
2-Amino-2-méthyl-1,3-propanediol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Un tampon biologique utile
27.34€ - 163.82€
Identifiants chimiques
CAS | 115-69-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 105.137 |
Numéro MDL | MFCD00004678 |
Clé InChI | UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol, ampd, aminoglycol, gentimon, isobutandiol-2-amine, aminomethyl propanediol, ammediol, 1,1-di hydroxymethyl ethylamine, 1,3-propanediol, 2-amino-2-methyl, 2-amino-2-methyl-1,3-propandiol |
CID PubChem | 1531 |
ChEBI | CHEBI:991 |
Nom IUPAC | 2-amino-2-méthylpropane-1,3-diol |
SMILES | CC(CO)(CO)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15475409
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63144.14 |
25 g |
27.34€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15485409
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63144.22 |
100 g |
75.27€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15495409
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63144.30 |
250 g |
163.82€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A useful biological buffer2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol is used to make surfactants, vulcanization accelerators and as a biological buffer. It acts as an absorbent for acidic gases and emulsifying agent for cosmetics, mineral oil, leather dressings, textile specialties and cleaning compounds. It is also used in hair sprays. It acts as a buffer for the determination of alkaline phosphatase activity and spacer in isotachophoresis of proteins. It serves as a reaction buffer for enzymes with an activity in the basic pH range such as alkaline phosphatase. Further, it is used in the preparation of 4-hydroxymethyl-4-methyl-oxazolidin-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsUn tampon biologique utile2-Amino-2-méthyl-1,3-propanediol est utilisé pour fabriquer des surfactants, des accélérateurs de vulcanisation et comme tampon biologique. Il sert d’absorbant pour les gaz acides et l’émulsifiant pour les cosmétiques, l’huile minérale, le cuir, les spécialités textiles et les produits de nettoyage. Il est également utilisé dans les sprays pour les cheveux. Il sert de tampon pour la détermination de l’activité de la phosphatase alcaline et d’espaceur dans l’isotachophorèse des protéines. Il sert de tampon de réaction pour les enzymes ayant une activité dans la gamme de pH de base, comme la phosphatase alcaline. De plus, il est utilisé dans la préparation 4de -l’hydroxyméthyl-4-méthyl-oxazolidine-2-one.
Solubilité
Soluble dans l’eau et autres solvants organiques.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’aluminium, le cuivre, le laiton et les acides forts.
Identifiants chimiques
115-69-5 | |
105.137 | |
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N | |
1531 | |
2-amino-2-méthylpropane-1,3-diol |
C4H11NO2 | |
MFCD00004678 | |
2-amino-2-methyl-1,3-propanediol, ampd, aminoglycol, gentimon, isobutandiol-2-amine, aminomethyl propanediol, ammediol, 1,1-di hydroxymethyl ethylamine, 1,3-propanediol, 2-amino-2-methyl, 2-amino-2-methyl-1,3-propandiol | |
CHEBI:991 | |
CC(CO)(CO)N |
Spécification
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol | |
100°C to 110°C | |
151°C (10 mmHg) | |
(HOCH2)2C(NH2)CH3 | |
635708 | |
2-amino-2-methyl-1,3-propanediol, ampd, aminoglycol, gentimon, isobutandiol-2-amine, aminomethyl propanediol, ammediol, 1,1-di hydroxymethyl ethylamine, 1,3-propanediol, 2-amino-2-methyl, 2-amino-2-methyl-1,3-propandiol | |
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-2-méthylpropane-1,3-diol | |
1531 | |
105.14 | |
Poudre |
115-69-5 | |
Blanc | |
C4H11NO2 | |
MFCD00004678 | |
14,448 | |
Soluble in water and other organic solvents. | |
CC(CO)(CO)N | |
105.137 | |
CHEBI:991 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P234-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P390-P501c
H290-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 204-100-7
missing translation for 'rtecsNumber' : TY2975000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
RUO – Research Use Only