Learn More
2-adamantanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.70€ - 288.00€
Identifiants chimiques
CAS | 700-58-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14O |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.22 |
Numéro MDL | MFCD00074737 |
Clé InChI | IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one |
CID PubChem | 64151 |
ChEBI | CHEBI:40611 |
Nom IUPAC | adamantan-2-one |
SMILES | C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10782101
|
Thermo Scientific Acros
292500050 |
5 g | Flacon en verre |
34.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10003540
|
Thermo Scientific Acros
292500250 |
25 g | Flacon en verre |
112.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10340834
|
Thermo Scientific Acros
292501000 |
100 g | Flacon en verre |
288.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
700-58-3 | |
150.22 | |
IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N | |
64151 | |
adamantan-2-one |
C10H14O | |
MFCD00074737 | |
2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one | |
CHEBI:40611 | |
C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O |
Spezifikation
2-Adamantanone | |
97.5 | |
282°C to 286°C | |
Authentique | |
C10H14O | |
2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one | |
IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N | |
adamantan-2-one | |
64151 | |
150.22 | |
Poudre cristalline |
700-58-3 | |
100.0 | |
Blanc | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00074737 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and chloroform | |
C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O | |
150.22 | |
CHEBI:40611 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 211-847-2
RUO – Research Use Only