Learn More
2-adamantanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10340834
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 700-58-3
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Numéro MDL MFCD00074737
Clé InChI IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one
CID PubChem 64151
ChEBI CHEBI:40611
Nom IUPAC adamantan-2-one
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Adamantanone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 282°C to 286°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and chloroform
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline