Learn More
Chlorhydrate de 2-adamantanamine, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
25.70€ - 260.00€
Identifiants chimiques
CAS 10523-68-9
Formule moléculaire C10H18ClN
Poids moléculaire (g/mol) 187.71
Numéro MDL MFCD00074743
Clé InChI WLDWDRZITJEWRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-adamantanamine hydrochloride, adamantan-2-amine hydrochloride, 2-aminoadamantane hydrochloride, 2-adamantylamine hydrochloride, 2-adamantanamine hcl, 2-adamantanamine, hydrochloride, adamantan-2-ylamine hydrochloride, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-amine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13.7 dec-2-ylamine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-amine, hydrochloride
CID PubChem 25331
SMILES [H+].[Cl-].NC1C2CC3CC(C2)CC1C3
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11464040
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17140.03
1 g
25.70€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11483357
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17140.06
5 g
81.80€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11493357
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17140.14
25 g
260.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
2-Adamantylamine hydrochloride was used to prepare 2-adamantylamide of 2?-(carboxymethoxime)-olivomycin I. The HPLC assay of 2-adamantylamine hydrochloride after pre-column derivatization with 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole has been studied. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 2-Adamantylamine a été utilisé pour préparer le 2-adamantylamide de2′ -(carboxyméthoxime)-olivomycine I. Le dosage HPLC du chlorhydrate de 2-adamantylamine après dérivation pré-colonne avec le 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole a été étudié. Il est également utilisé comme matière première importante et comme intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
10523-68-9
187.71
WLDWDRZITJEWRJ-UHFFFAOYSA-N
25331
C10H18ClN
MFCD00074743
2-adamantanamine hydrochloride, adamantan-2-amine hydrochloride, 2-aminoadamantane hydrochloride, 2-adamantylamine hydrochloride, 2-adamantanamine hcl, 2-adamantanamine, hydrochloride, adamantan-2-ylamine hydrochloride, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-amine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13.7 dec-2-ylamine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-amine, hydrochloride
[H+].[Cl-].NC1C2CC3CC(C2)CC1C3
Spécification
2-Adamantanamine hydrochloride
>300°C
MFCD00074743
2-adamantanamine hydrochloride, adamantan-2-amine hydrochloride, 2-aminoadamantane hydrochloride, 2-adamantylamine hydrochloride, 2-adamantanamine hcl, 2-adamantanamine, hydrochloride, adamantan-2-ylamine hydrochloride, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-amine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13.7 dec-2-ylamine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-amine, hydrochloride
WLDWDRZITJEWRJ-UHFFFAOYSA-N
hydrogen adamantan-2-amine chloride
25331
≥98%
10523-68-9
C10H18ClN
4297901
Soluble in water.
[H+].[Cl-].NC1C2CC3CC(C2)CC1C3
187.71
187.71
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-074-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AU4375100
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante