Learn More
Chlorhydrate de 2-adamantanamine, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11483357
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
2-Adamantylamine hydrochloride was used to prepare 2-adamantylamide of 2?-(carboxymethoxime)-olivomycin I. The HPLC assay of 2-adamantylamine hydrochloride after pre-column derivatization with 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole has been studied. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 2-Adamantylamine a été utilisé pour préparer le 2-adamantylamide de2′ -(carboxyméthoxime)-olivomycine I. Le dosage HPLC du chlorhydrate de 2-adamantylamine après dérivation pré-colonne avec le 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole a été étudié. Il est également utilisé comme matière première importante et comme intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10523-68-9
Formule moléculaire C10H18ClN
Poids moléculaire (g/mol) 187.71
Numéro MDL MFCD00074743
Clé InChI WLDWDRZITJEWRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-adamantanamine hydrochloride, adamantan-2-amine hydrochloride, 2-aminoadamantane hydrochloride, 2-adamantylamine hydrochloride, 2-adamantanamine hcl, 2-adamantanamine, hydrochloride, adamantan-2-ylamine hydrochloride, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-amine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13.7 dec-2-ylamine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-amine, hydrochloride
CID PubChem 25331
SMILES [H+].[Cl-].NC1C2CC3CC(C2)CC1C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Adamantanamine hydrochloride
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 4297901
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC hydrogen adamantan-2-amine chloride
Poids de la formule 187.71
Pourcentage de pureté ≥98%