Learn More
2-acétylbenzo[b]furane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
42.30€ - 154.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1646-26-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.17 |
Numéro MDL | MFCD00005849 |
Clé InChI | YUTFQTAITWWGFH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-acetylbenzofuran, 1-benzofuran-2-yl ethanone, ethanone, 1-2-benzofuranyl, benzofuran-2-yl methyl ketone, 2-acetylcoumarone, 2-acetylcumarone, 2-benzofuranyl methyl ketone, benzo b furan-2-yl methyl ketone, 1-2-benzofuranyl ethanone, 2-acetylbenzo b furan |
CID PubChem | 15435 |
SMILES | CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2O1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11323237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13771.06 |
5 g |
42.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13771.14 |
25 g |
154.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Acetylbenzo[b]furan is used as a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-acétylbenzo[b]furane est utilisé comme intermédiaire chimique fin.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Identifiants chimiques
1646-26-0 | |
160.17 | |
YUTFQTAITWWGFH-UHFFFAOYSA-N | |
15435 |
C10H8O2 | |
MFCD00005849 | |
2-acetylbenzofuran, 1-benzofuran-2-yl ethanone, ethanone, 1-2-benzofuranyl, benzofuran-2-yl methyl ketone, 2-acetylcoumarone, 2-acetylcumarone, 2-benzofuranyl methyl ketone, benzo b furan-2-yl methyl ketone, 1-2-benzofuranyl ethanone, 2-acetylbenzo b furan | |
CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2O1 |
Spécification
2-Acetylbenzo[b]furan | |
70°C to 72°C | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00005849 | |
2-acetylbenzofuran, 1-benzofuran-2-yl ethanone, ethanone, 1-2-benzofuranyl, benzofuran-2-yl methyl ketone, 2-acetylcoumarone, 2-acetylcumarone, 2-benzofuranyl methyl ketone, benzo b furan-2-yl methyl ketone, 1-2-benzofuranyl ethanone, 2-acetylbenzo b furan | |
YUTFQTAITWWGFH-UHFFFAOYSA-N | |
1-(1-benzofurane-2-yl)éthan-1-one | |
15435 | |
99% |
1646-26-0 | |
110°C to 113°C (3 mmHg) | |
C10H8O2 | |
117910 | |
Insoluble in water. | |
CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2O1 | |
160.17 | |
160.17 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 216-706-9
missing translation for 'rtecsNumber' : OB1203000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only