Learn More
2-acétylbenzo[b]furane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11323237
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2-Acetylbenzo[b]furan is used as a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-acétylbenzo[b]furane est utilisé comme intermédiaire chimique fin.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1646-26-0
Formule moléculaire C10H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Numéro MDL MFCD00005849
Clé InChI YUTFQTAITWWGFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetylbenzofuran, 1-benzofuran-2-yl ethanone, ethanone, 1-2-benzofuranyl, benzofuran-2-yl methyl ketone, 2-acetylcoumarone, 2-acetylcumarone, 2-benzofuranyl methyl ketone, benzo b furan-2-yl methyl ketone, 1-2-benzofuranyl ethanone, 2-acetylbenzo b furan
CID PubChem 15435
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylbenzo[b]furan
Point de fusion 70°C to 72°C
Point d’ébullition 110°C to 113°C (3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 117910
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC 1-(1-benzofurane-2-yl)éthan-1-one
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 99%